Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH Affinitetshandskar
Produktkod. 16336901 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Large, 8.5/9
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Large, 9.5/10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16336901 X-Large, 9.5/10
16306901 Small, 6.5/7
16316901 Medium, 7.5/8
16326901 Large, 8.5/9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16336901 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 553355
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICRO-TOUCH Affinity Gloves är puderfria undersökningshandskar av neopren med utmärkt elasticitet och barriärskydd.
  • Robust neoprenformulering ger komfort och utmärkt riv- och punkteringsbeständighet
  • Texturerade fingrar för säkert grepp
  • Skyddar mot latexallergi typ I
  • Testad för användning med kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ASTM D6977, CA Prop 65, CE Number, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, UKCA
Kemoterapeutisk klassad Yes, in accordance with ASTM D6978 and US FDA cleared
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare
AQL 1.5
Färg Green
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Fingertjocklek (engelska) 6.3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Latexfri Yes
Material Polychloroprene
Palmtjocklek (engelska) 5.1 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Exam Gloves
Storlek X-Large, 9.5/10
Tjocklek (engelska) 5.1 mil
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Längd (engelska) 9.5 in.
Längd (metrisk) 240 mm