Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH™ Blå Nitrilhandskar
Produktkod. 17833592 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17833592 7.5/8
17863772 5.5/6
17823652 6.5/7
17853772 8.5/9
17893662 9.5/10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17833592 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 313041070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00 SEK
    141.27 SEK / Paket med 200
    Save 65.73 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Icke-sterila, nitrilhandskar har en avancerad stretchformulering som ger komfort och säker passform i vårdmiljöer.
  • ASTM D6319 certifierad
  • Hög styrka och skydd för nästan alla kliniska miljöer
  • Avancerad formulering för hög komfort och passform som ger bättre taktil känslighet
  • En AQL bättre än branschstandarder ger konsekvent produktion av hög kvalitet
  • 200-tals förpackningar minskar avfallet
  • Testad för användning med över 55 kemikalier och godkänd för användning med kemoterapiläkemedel
  • För användning i kemoterapi och undersökningsprocedurer med måttlig risk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6319, CE 0493, kategori III, FDA21 CFR 177-2600-US livsmedelskontakt godkänd, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 3,5 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.09 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek 7.5/8
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 2,8 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
FDA 510 (k) Ja
Modell MICRO-TOUCH-313041
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24 cm
Visa mer Visa mindre
Ingen handske skyddar helt mot alla kemikalier. Användare bör testa denna produkts lämplighet mot de specifika kemikalier och miljön där den används.