Beskrivning
- ASTM D6319 certifierad
- Hög styrka och skydd för nästan alla kliniska miljöer
- Avancerad formulering för hög komfort och passform som ger bättre taktil känslighet
- En AQL bättre än branschstandarder ger konsekvent produktion av hög kvalitet
- 200-tals förpackningar minskar avfallet
- Testad för användning med över 55 kemikalier och godkänd för användning med kemoterapiläkemedel
- För användning i kemoterapi och undersökningsprocedurer med måttlig risk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6319, CE 0493, kategori III, FDA21 CFR 177-2600-US livsmedelskontakt godkänd, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 3,5 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.09 mm |
| Visa mer |
Ingen handske skyddar helt mot alla kemikalier. Användare bör testa denna produkts lämplighet mot de specifika kemikalier och miljön där den används.