Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH Belagda handskar
Produktkod. 16306891 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Betydande, 8.5/9
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Large, 9.5/10
X-Small, 5.5/6
Produktkod. 16306891
Brand: Ansell 553301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICRO-TOUCH Coated Gloves är latex, puderfria, undersökningshandskar belagda för snabb och frekvent påtagning.
  • Invändig beläggning av polyakrylat
  • Höga nivåer av elasticitet, flexibilitet och känslighet
  • Latex med låg allergenicitet minskar risken för kontaktdermatit
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193-1:2008, ISO 9001, ISO 10993-10:2010, ISO 13485, UKCA
Kemoterapeutisk klassad No
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare
AQL 1.5
Färg White
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Fingertjocklek (engelska) 5.5 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Latexfri No
Material Natural Rubber Latex
Palmtjocklek (engelska) 4.3 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Latex Examination Gloves
Storlek X-Small, 5.5/6
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 0.11 mm
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Längd (engelska) 9.5 in.
Längd (metrisk) 240 mm