Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH Belagda handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Betydande, 8.5/9
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Large, 9.5/10
X-Small, 5.5/6
Beskrivning
- Invändig beläggning av polyakrylat
- Höga nivåer av elasticitet, flexibilitet och känslighet
- Latex med låg allergenicitet minskar risken för kontaktdermatit
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193-1:2008, ISO 9001, ISO 10993-10:2010, ISO 13485, UKCA |
| Kemoterapeutisk klassad | No |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Healthcare |
| AQL | 1.5 |
| Färg | White |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fingertip Textured |
| Fingertjocklek (engelska) | 5.5 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.14 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur