Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH™ Micro-Thin™ Vita nitrilhandskar
Produktkod. 17873592 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Produktkod. 17873592
Brand: Ansell 313015070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Vita nitrilhandskar med perfekt fingerfärdighet, komfort och passform för vårdmiljön.
  • ASTM D6978, ASTM D6319 certified
  • Non-sterile glove made with a thinner formulation to provide high tactile sensitivity and dexterity
  • High quality manufacturing ensures this glove will hold up for a variety of clinical procedures
  • High tactile sensitivity is ideal for palpating veins and starting IVs
  • Textured surface of the glove promotes sure handling of materials and instruments
  • 200 gloves/box reduces restocking and reorders
  • For use in chemotherapy and healthcare applications
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978, ASTM D6319, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare
AQL 1.5
Färg White
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Fingertjocklek (engelska) 3.1 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.08 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 2.4 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.06 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek 6.5/7
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 2.4 mil
Tjocklek (metrisk) 0.06 mm
FDA 510 (k) Yes
Modell MICRO-TOUCH-313015
Längd (engelska) 9.5 in.
Längd (metrisk) 24 cm