Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH™ N30 Nitrilhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Beskrivning
- ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 certifierad
- Ger pålitligt skydd i en lätt design för ökad taktilitet och fingerfärdighet
- Bekvämt 30-tals detaljhandelspaket
- För användning i ett brett utbud av allmänna hushållstillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Category III, CE 0493, Food Type: Rubber, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4 |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blue |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fingertip Textured |
| Fingertjocklek (engelska) | 4.3 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.11 mm |
| Visa mer |