Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
Produktkod. 16336911 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Betydande, 8.5/9
Betydande, 9.5/10
Intermediär, 7.5/8
Liten, 6.5/7
X-Small, 5.5/6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16336911 Betydande, 9.5/10
16396901 X-Small, 5.5/6
16306911 Liten, 6.5/7
16316911 Intermediär, 7.5/8
16326911 Betydande, 8.5/9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16336911 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 700115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.10 SEK
    81.27 SEK / Paket med 100
    Save 46.83 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
I lager
MICRO-TOUCH Nitra-Tex är nitril, puderfria undersökningshandskar med starkt barriärskydd.
  • Utmärkt motståndskraft mot ett brett spektrum av vanliga kemikalier
  • Skyddar mot latex typ I-allergi
  • Testad för användning med kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, Kategori III, Förordning för medicintekniska produkter (EU) 2017/745 Klass I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA
Kemoterapeutisk klassad Ja
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 4,7 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.1 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek Betydande, 9.5/10
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,9 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.1 mm
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 240 mm