Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP
Produktkod. 16346911 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Large, 8.5/9
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Large, 9.5/10
X-Small, 5.5/6
Produktkod. 16346911
Brand: Ansell 700121
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP är nitril, puderfria, förlängda manschettundersökningshandskar med starkt barriärskydd.
  • Extra längd för extra skydd
  • Utmärkt motståndskraft mot ett brett spektrum av vanliga kemikalier
  • Skyddar mot latex typ I-allergi
  • Testad för användning med kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Food Contact, UKCA
Klorerad Yes
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare
AQL 1.5
Färg Blue
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fully Textured
Fingertjocklek (engelska) 4.7 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 3.9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.1 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek X-Small, 5.5/6
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 3.9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.1 mm
Längd (engelska) 11.6 in.
Längd (metrisk) 295 mm