Beskrivning
- Extra längd för extra skydd
- Utmärkt motståndskraft mot ett brett spektrum av vanliga kemikalier
- Skyddar mot latex typ I-allergi
- Testad för användning med kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, Kategori III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Food Contact, UKCA |
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.12 mm |
| Visa mer |