Beskrivning
- ASTM D6978 certifierad
- Har en längre manschettdesign för extra skydd och bättre passform på plaggen
- Högnivåskydd och komfort
- Certifierad enligt de rigorösa standarderna för personlig skyddsutrustning (PPE) EN 420 och EN374
- Klorerad inre yta för enkel påtagning
- Bekväm film med strukturerade fingrar hjälper användare att utföra uppgifter och procedurer
- Testad mot över 100 kemikalier och kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6978, CE 0493, ISO 9001, Mattyp: Gummi |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 del 1, EN 455 del 2, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 2, EN 455 del 3, EN 455 del 5, EN 24 del 5, EN 24 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 och -4, EN 421:2010 |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Klart |
| Finger Thickness (English) | 5,5 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.14 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 5,1 mil. |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.13 mm |
| Visa mer |