Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitra Touch™ Industrihandskar
Produktkod. 17893642 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17893642 9.5/10
17823842 6.5/7
17873572 7.5/8
17883662 8.5/9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17893642 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 4400055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.95 SEK
    359.22 SEK / 100 par
    Save 122.73 SEK
    25% Av
I lager
Denna icke-sterila nitrilhandske är speciellt utformad för att bättre skydda vårdpersonal som hanterar kemikalier och cytostatika.
  • ASTM D6978 certifierad
  • Har en längre manschettdesign för extra skydd och bättre passform på plaggen
  • Högnivåskydd och komfort
  • Certifierad enligt de rigorösa standarderna för personlig skyddsutrustning (PPE) EN 420 och EN374
  • Klorerad inre yta för enkel påtagning
  • Bekväm film med strukturerade fingrar hjälper användare att utföra uppgifter och procedurer
  • Testad mot över 100 kemikalier och kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978, CE 0493, ISO 9001, Mattyp: Gummi
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 del 1, EN 455 del 2, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 2, EN 455 del 3, EN 455 del 5, EN 24 del 5, EN 24 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 och -4, EN 421:2010
Användningsområden Industriell
Färg Klart
Finger Thickness (English) 5,5 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Storlek 9.5/10
Tjocklek (engelska) 5,1 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Handske manschettstil Förlängd
Modell MICRO-TOUCH-313020
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 300 mm