Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ 451 Handskar
Produktkod. 17853602 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Produktkod. 17853602
Brand: Ansell 6034514
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tunna nitrilhandskar ger ett bekvämt och pålitligt skydd samtidigt som de stöder forskning om bröstcancer inom sjukvården.
  • ASTM D6319, ASTM D6978 certifierad
  • Nitrilundersökningshandskar tillverkade av en hållbar och mjuk nitrilformulering
  • Tillverkad utan kemiska acceleratorer, helpolyisopreneng för att skydda användare från typ IV kemiska allergier
  • Ger ett bekvämt och pålitligt skydd samtidigt som det stödjer forskning om bröstcancer
  • Tunn och lätt för att säkerställa hög taktilitet under arbetet
  • För användning i kemoterapi och medicinska tillämpningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978, ASTM D6319, Category III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Yes
Användningsområden Healthcare
AQL 1.5
Färg Pink
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Fingertjocklek (engelska) 5.5 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 3.1 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek 9.5/10
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 3.1 mil
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm
FDA 510 (k) Yes
Modell MICRO-TOUCH-313016
Längd (engelska) 9.5 in.
Längd (metrisk) 24 cm