Beskrivning
- ASTM D6319, ASTM D6978 certifierad
- Nitrilundersökningshandskar tillverkade av en hållbar och mjuk nitrilformulering
- Tillverkad utan kemiska acceleratorer, helpolyisopreneng för att skydda användare från typ IV kemiska allergier
- Ger ett bekvämt och pålitligt skydd samtidigt som det stödjer forskning om bröstcancer
- Tunn och lätt för att säkerställa hög taktilitet under arbetet
- För användning i kemoterapi och medicinska tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6978, ASTM D6319, kategori III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US livsmedelskontakt godkänd, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Ja |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Rosa |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 5,5 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.12 mm |
| Visa mer |