Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrilacceleratorfria handskar
Produktkod. 16366901 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
X-large
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16366901 Intermediär
16356901 Liten
16386901 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16366901 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 700103
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
MICRO-TOUCH™ Nitril, puderfri undersökningshandske med avancerad allergiprevention
  • Ger en hög nivå av barriärskydd mot punkteringar samt utmärkt motstånd från ett brett spektrum av vanliga kemikalier.
  • Klorerad inneryta för enkel påtagning
  • Skyddar mot latex typ I-allergi
  • 100 % tiuramfri formulering minskar avsevärt risken för typ IV-allergier.
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Material Nitril
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Intermediär
Längd (metrisk) 24 cm