Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrilacceleratorfria handskar
Produktkod. p-7239436 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
X-large
Produktkod. 16356901
Brand: Ansell 700102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICRO-TOUCH™ Nitril, puderfri undersökningshandske med avancerad allergiprevention
  • Ger en hög nivå av barriärskydd mot punkteringar samt utmärkt motstånd från ett brett spektrum av vanliga kemikalier.
  • Klorerad inneryta för enkel påtagning
  • Skyddar mot latex typ I-allergi
  • 100 % tiuramfri formulering minskar avsevärt risken för typ IV-allergier.
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Material Nitril
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Liten
Längd (metrisk) 24 cm