Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrilhandskar
Produktkod. 17803642 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17803642 Betydande
17863702 X-Small
17843802 Liten
17823802 Intermediär
17803752 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17803642 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 313029090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.40 SEK
    115.40 SEK / Paket med 100
    Save 40.00 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICRO-TOUCH™ Nitrilhandskar har en tunn, men ändå hållbar nitrilkonstruktion för att ge vårdpersonal det pålitliga skydd och taktilitet de behöver. Dessa handskar är godkända för kemoterapi.
  • Designad med en tunn men ändå hållbar nitrilformulering för pålitligt skydd
  • Kungsblå färg ger större kontrast än vanliga ljusblå nitrilhandskar
  • Godkänd för användning med kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Användningsområden Sjukvård
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 5,1 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.13 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Betydande
Kvantitet 100 handskar/låda, 10 lådor/Cs.