Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrilhandskar
Produktkod. 17803752 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17803752 X-large
17863702 X-Small
17843802 Liten
17823802 Intermediär
17803642 Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17803752 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 313029100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 SEK
    111.35 SEK / Paket med 100
    Save 20.65 SEK
    15% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
MICRO-TOUCH™ Nitrilhandskar har en tunn, men ändå hållbar nitrilkonstruktion för att ge vårdpersonal det pålitliga skydd och taktilitet de behöver. Dessa handskar är godkända för kemoterapi.
  • Utformad med en tunn men hållbar nitrilformulering för pålitligt skydd
  • Kungligt blå färg ger större kontrast än standard ljusblå nitrilhandskar
  • Godkänd för användning med kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Användningsområden Sjukvård
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Delvis texturerad
Finger Thickness (English) 5,1 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.13 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Powder Free
Storlek X-large
Kvantitet 100 handskar/låda, 10 lådor/cs.