Beskrivning
- Designad med en tunn men ändå hållbar nitrilformulering för pålitligt skydd
- Kungsblå färg ger större kontrast än vanliga ljusblå nitrilhandskar
- Godkänd för användning med kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Finger Thickness (English) | 5,1 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.13 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 3,1 mil. |
| Visa mer |