Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH™ Sterila handskar
Produktkod. 17883822 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6.5/7
7.5/8
8.5/9
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17883822 7.5/8
17863622 6.5/7
17883732 8.5/9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner.
Produktkod. 17883822 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 553343
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.09 SEK
    535.19 SEK / 50 par
    Save 255.90 SEK
    32% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner.
Latex, puderfria handskar med hög komfort och grepp för användning i industriella applikationer.
  • En inre polyakrylatbeläggning skapar en mjukare känsla på användarens händer, vilket gör påtagning lättare även med våta händer
  • Naturgummilatexformulering säkerställer en bekväm, välsittande handske
  • Omfattande lakningsfaser säkerställer en mycket låg restproteinhalt
  • Texturerade fingrar ger ett säkert och säkert grepp i våta eller torra förhållanden
  • Hög taktil känslighet och fingerfärdighet
  • Förpackad i par med en skyddande dubbel omslagspolyisopreneng
  • Minimerar typ I-allergi
  • För användning i industriella applikationer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE 2797, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2004
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 6,7 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.17 mm
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 5,9 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.15 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Latexhandskar
Storlek 7.5/8
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 5,9 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
Modell MICRO-TOUCH-323039
Längd (engelska) 9,6 tum
Längd (metrisk) 245 mm