Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH™ Ultra II handskar
Produktkod. 17823622 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17823622 9.5/10
17853742 7.5/8
17833802 6.5/7
17803732 8.5/9
17873722 5.5/6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner.
Produktkod. 17823622 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 553695
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner.
Puderfria latexhandskar är optimala för taktilitet, enkel påtagning och skydd i industriell miljö.
  • ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002 certifierad
  • Icke-steril handske har en klorerad inre yta utformad för att säkerställa enkel och snabb påtagning
  • Helt texturerad yta ger hög taktil känslighet, vilket gör den idealisk för dubbla handskar
  • Ansells naturgummilatexformulering ger en bekväm, välsittande handske medan omfattande lakningsfaser och efterproduktionstvättcykler säkerställer en mycket låg restproteinhalt
  • CE-märkt som en medicinsk enhet av klass I, den är dessutom certifierad och CE-märkt som personlig skyddsutrustning i kategori III, vilket säkerställer mer jämn kvalitet och ger skydd för ett brett spektrum av applikationer
  • Unik latexformulering erbjuder bekväm, exakt hantering med hög känslighet
  • Klorerad innerbeläggning för att säkerställa enkel påtagning
  • Säkert barriärskydd med hög rivhållfasthet
  • För industriella applikationer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE 0493, Kategori III, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 och -4
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 5,5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Latexhandskar
Storlek 9.5/10
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 5,5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Modell MICRO-TOUCH-303041A
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 240 mm