Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH Vit nitril
Produktkod. 16306921 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16306921 Liten
16396911 X-Small
16316921 Intermediär
16326921 Betydande
16336921 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16306921 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 700152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.50 SEK
    127.44 SEK / Paket med 150
    Save 72.06 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
I lager
MICRO-TOUCH Vit Nitril undersökningshandske med texturerade fingertoppar.
  • Skyddar mot latex typ 1 allergier
  • 150-tals förpackningar minskar avfallet
  • Texturerade fingertoppar för säker hantering av medicinska instrument
  • Innerbelagd polymer för enkel påtagning
  • Testad för användning med kemoterapiläkemedel
Spécification
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ASTM D6319, CE 0493, Kategori III, Förordning för medicintekniska produkter (EU) 2017/745 Klass I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Godkänd, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Typ av livsmedel: Gummi, UKCA
Kemoterapeutisk klassad Ja, i enlighet med ASTM D6978 (Inte listad i US FDA 510k)
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Sjukvård
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 3,9 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.1 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 2,8 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 240 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.