Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH Vit nitril
Produktkod. 16396911 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Produktkod. 16396911
Brand: Ansell 700151
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICRO-TOUCH Vit Nitril undersökningshandske med texturerade fingertoppar.
  • Skyddar mot latex typ 1 allergier
  • 150-tals förpackningar minskar avfallet
  • Texturerade fingertoppar för säker hantering av medicinska instrument
  • Innerbelagd polymer för enkel påtagning
  • Testad för användning med kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ASTM D6319, CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Food Type: Rubber, UKCA
Kemoterapeutisk klassad Yes, in accordance with ASTM D6978 (Not listed in the US FDA 510k)
Accelerator gratis Yes
Användningsområden Healthcare
AQL 1.5
Färg White
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Fingertjocklek (engelska) 3.9 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.1 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 2.8 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek X-Small
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 2.8 mil
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Längd (engelska) 9.5 in.
Längd (metrisk) 240 mm