Läs mer
BRAND™ Mikrorör, Ograduerade, Utan lock
Produktkod. 10278343 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10278343
Brand: BRAND™ 780763
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Micro Tubes är självstående och rymmer ett manipuleringssäkert skruvlock.
  • Graderad
  • Driftområde: -196 till 121 °C
  • Autoklaverbar vid 121 °C (2 bar), enl. DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Tamper-Evident Skruvlock (ingår ej)
Beskrivning Självstående
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Genomskinlig
Material Polypropen
Temperaturområde (metriskt) −196 till 121 °C
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Skruvlock
Bottenform Självstående