Läs mer
MICRO-UBBELODE STD 1,2 - 18mm²/S
Brand:  SI Analytics 285401214
MICRO-UBBELODE STD 1,2 - 18mm²/S
Produktkod. 10038590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3635.00 SEK
    3302.43 SEK / Varje
    Save 332.57 SEK
    9% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-01-2026