Läs mer
SI Analytics™ Micro Ubbelohde Viskosimeter för utspädningsviskometri
Produktkod. 10199890 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Produkttyp:
Viskosimeter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10199890 Viskosimeter Varje
1 options
Produktkod. 10199890 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285401009
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Bestäm gränsviskositetsantalet för polymerer. SI Analytics™ Micro Ubbelohde Viskosimeter för utspädningsviskometri innehåller ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuella och automatiska mätningar av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter, hög- eller lågtemperaturmätningar och minimala mängder av ämne eller sköljmedel.
  • Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
  • Kalibrerad
  • Med konstant för manuella mätningar
  • Fyllnadsmängd på 3 till 4mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Viskositetsområde 0,4 till 6 cSt
Kalibrerad Ja
Beskrivning 290 mm lång
Ungefärlig konstant 0.01K
Certifikat och efterlevnad DIN 55 350, del 18 och DIN 51562, del 2
Inkluderar Ringmärken
För användning med (applikation) För bestämning av absolut och
relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonskt flödesbeteende
Storlek 0,40 mm diameter
Volym (metrisk) 3 till 4 ml