Läs mer
SI Analytics™ Micro Ubbelohde Viskosimeter
Produktkod. 10090071 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Viskositetsområde:
0,4 till 6 cSt
12 till 180 cSt
4 till 60 cSt
40 till 800 cSt
Ungefärlig konstant:
0,01 tusen
0,1 tusen
0,3 tusen
1K
Storlek:
0,4 mm diameter
0,70 mm diameter
0,95 mm diameter
1,26 mm diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Viskositetsområde Ungefärlig konstant Storlek Förpackningsstorlek
10090071 0,4 till 6 cSt 0,01 tusen 0,4 mm diameter Varje
10537371 4 till 60 cSt 0,1 tusen 0,70 mm diameter Varje
10159990 12 till 180 cSt 0,3 tusen 0,95 mm diameter Varje
10121721 40 till 800 cSt 1K 1,26 mm diameter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10090071 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285401103
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Bestäm gränsviskositetsantalet för polymerer. SI Analytics™ Micro Ubbelohde Viskosimetern innehåller ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuella och automatiska mätningar av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter, hög- eller lågtemperaturmätningar och minimala mängder av ämne eller sköljmedel.
  • Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
  • Kalibrerad
  • Med konstant för automatiska mätningar
  • Fyllnadsmängd på 3 till 4mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Viskositetsområde 0,4 till 6 cSt
Kalibrerad Ja
Ungefärlig konstant 0,01 tusen
Certifikat och efterlevnad DIN 55 350, del 18 och DIN 51562, del 2
Inkluderar Ringmärken
För användning med (applikation) För bestämning av absolut och relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonskt flödesbeteende
Storlek 0,4 mm diameter
Volym (metrisk) 3 till 4 ml