Läs mer
SI Analytics™ Micro Ubbelohde Viskosimeter
Handla allt SI Analytics Produkter
Viskositetsområde:
0,4 till 6 cSt
12 till 180 cSt
4 till 60 cSt
40 till 800 cSt
Ungefärlig konstant:
0,01 tusen
0,1 tusen
0,3 tusen
1K
Storlek:
0,4 mm diameter
0,70 mm diameter
0,95 mm diameter
1,26 mm diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för manuella och automatiska mätningar av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter, hög- eller lågtemperaturmätningar och minimala mängder av ämne eller sköljmedel.
- Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
- Kalibrerad
- Med konstant för automatiska mätningar
- Fyllnadsmängd på 3 till 4mL
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 4 till 60 cSt |
| Kalibrerad | Ja |
| Ungefärlig konstant | 0,1 tusen |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 55 350, del 18 och DIN 51562, del 2 |
| Inkluderar | Ringmärken |
| För användning med (applikation) | För bestämning av absolut och relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonskt flödesbeteende |
| Storlek | 0,70 mm diameter |
| Volym (metrisk) | 3 till 4 ml |