Läs mer
SI Analytics™ Micro Ubbelohde Viskosimeter
Produktkod. p-8014071 Handla allt SI Analytics Produkter
Viskositetsområde:
0,4 till 6 cSt
12 till 180 cSt
4 till 60 cSt
40 till 800 cSt
Ungefärlig konstant:
0,01 tusen
0,1 tusen
0,3 tusen
1K
Storlek:
0,4 mm diameter
0,70 mm diameter
0,95 mm diameter
1,26 mm diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10090071
Brand: SI Analytics™ 285401103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestäm gränsviskositetsantalet för polymerer. SI Analytics™ Micro Ubbelohde Viskosimetern innehåller ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuella och automatiska mätningar av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter, hög- eller lågtemperaturmätningar och minimala mängder av ämne eller sköljmedel.
  • Den rekommenderade minsta flödestiden är 200 sekunder
  • Kalibrerad
  • Med konstant för automatiska mätningar
  • Fyllnadsmängd på 3 till 4mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Viskositetsområde 0,4 till 6 cSt
Kalibrerad Ja
Ungefärlig konstant 0,01 tusen
Certifikat och efterlevnad DIN 55 350, del 18 och DIN 51562, del 2
Inkluderar Ringmärken
För användning med (applikation) För bestämning av absolut och relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonskt flödesbeteende
Storlek 0,4 mm diameter
Volym (metrisk) 3 till 4 ml