Läs mer
SI Analytics™ Micro-Ubbelohde viskometrar
Produktkod. 10766911 Handla allt SI Analytics Produkter
Viskositetsområde:
4 till 60 cSt
40 till 800 cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10766911
Brand: SI Analytics™ 285401041
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ Micro-Ubbelohde viskometer har en upphängd kulnivå för bestämning av absolut och relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonskt flödesbeteende.
  • Kalibrerad, med konstant, för manuell mätning
  • Idealisk för manuell mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter, minsta mängd mätsubstans och/eller sköljmedelsmängder och högtemperatur- eller lågtemperaturmätningar
  • Levereras med tillverkarcertifikat enligt DIN 55 350, del 18
  • Alla viskosimeter är försedda med ringmärken
  • På grund av sin design är dessa viskosimeter särskilt lämpliga för mätning av små vätskemängder och för särskilt korta drifttider
  • Detta säkerställer att viskometer för automatiska mätningar också kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar
  • Denna konstant bestäms genom multiplikation av konstanten K med korrektionsfaktorn F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ubbelohde Mikroviskosimeter
Viskositetsområde 40 till 800 cSt
Kalibrerad Ja
Beskrivning 1,26 mm diameter
Ungefärlig konstant 1
Certifikat och efterlevnad DIN 51562, del 2
Material Glas
Längd (metrisk) 290 mm
För användning med (applikation) Manuella mätningar
Volym (metrisk) 3 till 4 ml