Läs mer
SI Analytics™ Micro-Ubbelohde viskometrar
Handla allt SI Analytics Produkter
Viskositetsområde:
4 till 60 cSt
40 till 800 cSt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kalibrerad, med konstant, för manuell mätning
- Idealisk för manuell mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter, minsta mängd mätsubstans och/eller sköljmedelsmängder och högtemperatur- eller lågtemperaturmätningar
- Levereras med tillverkarcertifikat enligt DIN 55 350, del 18
- Alla viskosimeter är försedda med ringmärken
- På grund av sin design är dessa viskosimeter särskilt lämpliga för mätning av små vätskemängder och för särskilt korta drifttider
- Detta säkerställer att viskometer för automatiska mätningar också kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar
- Denna konstant bestäms genom multiplikation av konstanten K med korrektionsfaktorn F
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ubbelohde Mikroviskosimeter |
| Viskositetsområde | 4 till 60 cSt |
| Kalibrerad | Ja |
| Beskrivning | 0,70 mm diameter |
| Ungefärlig konstant | 0.1 |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 51562, del 2 |
| Material | Glas |
| Längd (metrisk) | 290 mm |
| För användning med (applikation) | Manuella mätningar |
| Volym (metrisk) | 3 till 4 ml |