Läs mer
SI Analytics™ Micro-Ubbelohde viskometrar (DIN)
Produktkod. 10662642 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Produkttyp:
Ubbelohde Mikroviskosimeter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10662642 Ubbelohde Mikroviskosimeter Varje
1 options
Produktkod. 10662642 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285401017
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Micro-Ubbelohde viskometer är kalibrerade för manuella mätningar
  • Kalibrerad för manuell mätning
  • DÅN
  • Typ nr 536 13
  • Kapillär nr. Ic
  • Konstant K = 0,03
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ubbelohde Mikroviskosimeter