Läs mer
Biochrom Micro-Volume Cuvette
Produktkod. 15821232
Change view
För användning med (utrustning):
15 mm BH-spektorfotometrar
8,5 mm BH-spektrofotometrar
Väglängd:
0,125 mm
0,2 mm
0,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Väglängd unitSize
15821232 8,5 mm BH-spektrofotometrar 0,125 mm Varje
15652187 15 mm BH-spektorfotometrar 0,125 mm Varje
15354108 15 mm BH-spektorfotometrar 0,2 mm Varje
15811232 8,5 mm BH-spektrofotometrar 0,5 mm Varje
15394108 15 mm BH-spektorfotometrar 0,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15821232 Leverantör Biochrom Leverantörsnummer 80300631
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sample volumes as low as 0.5 μL can be used in the Micro-Volume Cuvette. Samples are pipetted directly onto the sample window meaning more light is transmitted through to the sample which increases measurement range as well as increasing accuracy, unlike other micro-volume cuvettes.
  • Exceptional measurement accuracy
  • Wide measurement range - no more changing pathlengths
  • Use only 1 μL of preicous sample
  • Simple to use and clean
  • Easy to check for sample impurities such as bubbles or dust
  • Compatible with most standatd UV-Visible Sprectrophotometer
Specifikationer
Beskrivning Micro-Volume Cuvette with 0.125 mm Pathlength for 8.5 mm Beam Height Spectrophotometers
Mått (L x B x H) 12.5 x 12.5 x 61.0 mm
Typ Microvolume Cuvette
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Life Science
För användning med (utrustning) 8,5 mm BH-spektrofotometrar
Håller Liquid samples
Väglängd 0,125 mm
Form Rektangulär
Endast för forskning.