Läs mer
Fisherbrand™ Mikrovågsbåt, Anti-Static
Produktkod. 17113855 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500μ L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17113855 500μ L
1 options
Produktkod. 17113855
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med antistatiska egenskaper för vägning och distribution av små mängder material. Flikarna gör att vågbåten kan hanteras med pincett eller andra små instrument för att placera innehållet i flaskor eller andra behållare. Micro Weigh Boat rymmer cirka 500μ L.
  • Antistatiska egenskaper förhindrar provretention från statisk elektricitet
  • Stora flikar gör båtarna lätta att använda, placera och hålla, speciellt med pincett
  • Inert material gör att båten och innehållet kan läggas till lösningar för att underlätta 100 % provåtervinning, där protokollen tillåter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad REACH och RoHS
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 500μ L
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Båt
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Typ Vägande båt
Kanter Flikar
För användning med (applikation) Mikrovågsvägning och/eller distribution av mycket små mängder provtagningsmaterial
nr per ärende 2500/Cs.
Antal per förpackning 250 Pk.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
Mått (L x B x H) 25 x 6.9 x 7.5 mm