Läs mer
BRAND™ Behållarrör för mikrovägning
Produktkod. 10323033 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Pipetter 0,1-20μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10323033 Pipetter 0,1-20μ L Varje
1 options
Produktkod. 10323033 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 708470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00 SEK
    481.19 SEK / Paket med 1
    Save 18.81 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Inkluderar 10 filter och 3 täcklock
  • Ett mikrovågskärl
  • För pipetter 0,1-20μ L
  • Innehåller 10 filter och 3 lock
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Mikrovågsrör
    För användning med (utrustning) Pipetter 0,1-20μ L
    Inkluderar Ett kärl, 10 filter, 3 täcklock