Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-brunnars reaktionsrör/bricka/hållare, 0,2 mL
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
100 församlingar
20 församlingar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Beskrivning
Innehåller
Innehåller 100 MicroAmp 96-brunnars Reaktionsrör/tråghållare. Förvaras vid rumstemperatur.
Kräver
Kapsyler eller heltäckande plattor för att täta rör
Optimalt utformad för exakt PCR på Applied Biosystems 0,2 ml termocykler.
- Ekonomiska bulkförpackningar med 100 enheter
- Osteril och autoklaverbar
- Använd med alla instrument som har uppvärmda provkåpor för att eliminera kondens och behovet av ett mineraloljeöverdrag
- Proprietär MicroAmp Reaktionsrör är avgörande för högpresterande PCR och säkerställer största temperatur- och amplifieringslikformighet för prover
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR, PCR och Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 100 MicroAmp™ 96-⁄brunnars Reaktionsrörshållare. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | 96-brunnars reaktionsrör/bricka/hållare |
| För användning med (utrustning) | 2720 Thermal Cycler, 6100 Thermal Cycler, GeneAmp 9700, 2720 Thermal Cycler |
| Plattkompatibilitet | 96-brunnsplatta |
| Kvantitet | 100 församlingar |