Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-brunnars reaktionsrör/bricka/hållare, 0,2 mL
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
20 MicroAmp 96-brunnars Reaktionsrör/tråghållare.
Setet innehåller MicroAmpreaction-rör utan lock som redan är laddade i en MicroAmp 96-brunnars bricka/hållare.
- Helt förmonterad för bekvämlighet
- Finns i ekonomiska bulkförpackningar med 100 enheter
- Icke-steril och autoklaverbar
- Större provenhetlighet
- Använd med alla instrument som har uppvärmda provkåpor för att eliminera kondens och behov av mineralolja
- Proprietära MicroAmpreaction-rör är viktiga för högpresterande PCR och säkerställer största temperatur- och amplifieringslikformighet för prover
- MicroAmp 96-brunnars reaktionsrör/bricka/hållaruppsättning kräver lock eller hela plattskydd för att täta rör
Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
PCR, PCR och Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Innehåll och lagring | Innehåller 20 MicroAmp™ 96-⁄brunnars Reaktionsrörshållare. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | 96-brunnars reaktionsrör/bricka/hållare |
| För användning med (utrustning) | 2720 Thermal Cycler, 7000 System, AB 2720 Thermal Cycler, GeneAmp 9700, 2720 Thermal Cycler |
| För användning med (applikation) | PCR |
| Plattkompatibilitet | 96-brunnsplatta |
| Kvantitet | 20 församlingar |
| Frakt skick | Rumstemperatur |