Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Cap Installation Tool
Produktkod. 10746660 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Verktyg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10746660 1 Verktyg Varje
1 options
Produktkod. 10746660 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4330015
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
MicroAmp™ Cap Installation Tool
De MicroAmp™ Cap Installing Tool hjälper dig att installera remsor av MicroAmp™ kepsar på MicroAmp™ reaktionsrör i ⁄en brickhållarsats eller reaktionsplatta med 96 brunnar.
  • Finns i handtagsstil
  • Försegla 8 eller 12 kapsylremsor
  • Försänkt kopp för att trycka på lock på rör
  • Bekvämt verktyg säkerställer korrekt tätning
    Tryck och försegla locken
    MicroAmp™ Cap Installing Tool gör att du kan försegla ergonomiskt MicroAmp™ reaktionsrör och plattor. Denna täta försegling förhindrar kontaminering från brunn till brunn och provförlust.
    Används med
    MicroAmp™ Optisk 8-kåpsremsa, MicroAmp™ Optisk 8-rörsremsa, 0,2 ml, MicroAmp™ Optisk 96-brunnars reaktionsplatta med streckkod, MicroAmp™ Optisk 96-brunnars reaktionsplatta med streckkod.
    Obs: Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Cap installationsverktyg för MicroAmp plattor, rör och kapsyler
    Formatera 12-kåpsremsa, 8-kåpsremsa
    För användning med (utrustning) 2720 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™ , SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOne™ , StepOnePlus™ , Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Snabb termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ProFlex™ PCR-system, ViiA™ 7 Dx Fast System, 7500 Fast Dx System, 2720 Thermal Cycler, ViiA™ 7 Snabbt system, QuantStudio™ Dx
    För användning med (applikation) Sekvensering
    Produktlinje MicroAmp
    Produkttyp Cap Installation Tool
    Kvantitet 1 Verktyg