Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 384-brunnars klara reaktionsplattor
Produktkod. 16834683 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
20 plattor
Produktkod. Kvantitet
16834683 20 plattor
1 options
Produktkod. 16834683 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A36931
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 384-brunnars klara reaktionsplattor erbjuder utmärkt PCR- eller qPCR-prestanda för att möta dina experimentella behov.
EnduraPlate™ plast förbrukningsvaror valideras med Applied Biosystems™ instrument för optimal passform och prestanda. De är konstruerade enligt ANSI/SBS-standarder och är väl lämpade för automatiserade arbetsflöden. MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 384-brunnars genomskinliga reaktionsplattor är kantade och passar 384-brunnars (0,02 ml) termiska block.
  • Optimerad för prestanda med Applied Biosystems™ instrument
  • Certifierad DNA-, RNas- och PCR-inhibitorfri
  • Konstruerad enligt ANSI/SBS-standarder för kompatibilitet med högkapacitetslaboratorier och robothantering
  • Lättläst svart välidentifieringstext för att minimera pipeteringsfel
EnduraPlate™ reaktionsplattor använder polypropen för en tunnväggig konstruktion som möjliggör en tät passning till termiska block med utmärkt värmeöverföring från termoblocket till provet, medan en polykarbonatram ger mekanisk stabilitet, planhet och hållbarhet som är kompatibel med automation/robotik. Lättläst, svart välidentifierande text hjälper till att minimera pipetteringsmisstag och förbättrar provberedningen.
MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 384-brunnars klara reaktionsplattor tillhandahålls utan streckkoder, vilket möjliggör anpassning med dina egna streckkoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Förpackning 20 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Optisk, Klart
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Kantad
Material Polykarbonat, Polypropen
Antal Wells 384
Kvantitet 20 plattor