Läs mer
MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear Reaction Plates, 20 plates MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars klara reaktionsplattor
Produktkod. 16698853
Change view
Kvantitet:
20 plattor
Produktkod. Kvantitet
16698853 20 plattor
1 options
Produktkod. 16698853 Leverantör MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear Reaction Plates, 20 plates Leverantörsnummer A36924
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars klara reaktionsplattor erbjuder utmärkt PCR- eller qPCR-prestanda för att möta dina experimentella behov.
MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars klara reaktionsplattor erbjuder utmärkt PCR- eller qPCR-prestanda för att möta dina experimentella behov. EnduraPlate™ plast förbrukningsvaror valideras med Applied Biosystems™ instrument för optimal passform och prestanda. De är konstruerade enligt ANSI/SBS-standarder och är väl lämpade för automatiserade arbetsflöden. MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars klara reaktionsplattor är halvkjolar och passar standard (0,2 mL) 96-brunnars termiska block.
  • Optimerad för prestanda med Applied Biosystems instrument
  • Certifierad DNA-, RNas- och PCR-inhibitorfri
  • Konstruerad enligt ANSI/SBS-standarder för kompatibilitet med högkapacitetslaboratorier och robothantering
  • Lättläst svart välidentifieringstext för att minimera pipeteringsfel
EnduraPlate™ reaktionsplattor använder polypropen för en tunnväggig konstruktion som möjliggör en tät passning till termiska block med utmärkt värmeöverföring från termoblocket till provet, medan en polykarbonatram ger mekanisk stabilitet, planhet och hållbarhet som är kompatibel med automation/robotik. Lättläst, svart välidentifierande text hjälper till att minimera pipetteringsmisstag och förbättrar provberedningen.
MicroAmp EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars klara reaktionsplattor tillhandahålls utan streckkoder, vilket möjliggör anpassning med dina egna streckkoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Förpackning 20 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Optisk, Klart
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Semi
Material Polykarbonat, Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 20 plattor