Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars snabba klara reaktionsplattor
Produktkod. 16418989 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
20 plattor
Produktkod. Kvantitet
16418989 20 plattor
1 options
Produktkod. 16418989 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A36930
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
I lager
MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars snabba klara reaktionsplattor erbjuder utmärkt PCR- eller qPCR-prestanda för att möta dina experimentella behov.
EnduraPlate™ plast förbrukningsvaror valideras med Applied Biosystems™ instrument för optimal passform och prestanda. De är konstruerade enligt ANSI/SBS-standarder och är väl lämpade för automatiserade arbetsflöden. MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars snabba klara reaktionsplattor är halvkjolar och passar lågprofils/snabb (0,1 ml) 96-brunnars termiska block.
  • Optimerad för prestanda med Applied Biosystems™ instrument
  • Certifierad DNA-, RNas- och PCR-inhibitorfri
  • Konstruerad enligt ANSI/SBS-standarder för kompatibilitet med högkapacitetslaboratorier och robothantering
  • Lättläst svart välidentifieringstext för att minimera pipeteringsfel
EnduraPlate™ reaktionsplattor använder polypropen för en tunnväggig konstruktion som möjliggör en tät passning till termiska block med utmärkt värmeöverföring från termoblocket till provet, medan en polykarbonatram ger mekanisk stabilitet, planhet och hållbarhet som är kompatibel med automation/robotik. Lättläst, svart välidentifierande text hjälper till att minimera pipetteringsmisstag och förbättrar provberedningen. MicroAmp™
EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars snabba klara reaktionsplattor tillhandahålls utan streckkoder, vilket möjliggör anpassning med dina egna streckkoder. För en streckkodsversion av denna produkt, se MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars snabba klara reaktionsplattor med streckkod.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Förpackning 20 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Optisk, Klart
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Semi
Material Polykarbonat, Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Kvantitet 20 plattor