Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars helkjolar med streckkod, klar
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Dessa helkjolade reaktionsplattor är tillverkade med en hållbar polykarbonatram, vilket gör dem idealiska för enkel hantering med robotarmar och andra automatiserade systemfunktioner. Den tunnväggiga konstruktionen av plattan möjliggör effektiv värmeöverföring och optimal passform i termiska cyklerblock. Den svarta alfanumeriska märkningen ger en lättläst brunnsidentifiering under provberedningen. De MicroAmp EnduraPlate Optical 96-Well Full-Skirted Plate är den enda 96-brunnars platta som rekommenderas för användning med Automated Thermal Cycler (ATC) i den automatiserade PCR-arbetsflödesprocessen.
Nyckelfunktioner inkluderar:
• Utformad exklusivt för användning med Automated Thermal Cycler (ATC) (kat.nr. A31486)
• Helkjolad polykarbonatram för enkel robothantering och plåtstapling/lastning
• 3-vägs streckkoder på alfa, motsatta alfa och motsatta numeriska sidor för att förbättra plåtavläsningseffektiviteten
• Konstruerad enligt ANSI/SBS-standard, väl lämpad för högkapacitetslaboratorier och automatiserade arbetsprocesser
• Certifierad fri från DNA, RNas och PCR-hämmare
• Finns i flera färger för enkel organisation av laboratorieanalyser
• Utmärkt mekanisk stabilitet och planhet för dina kompletta automatiserade arbetsflödesbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Förpackning | 50 plattor |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Klart, Optisk |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polykarbonat, Polypropen |
| Visa mer |