Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiska 96-brunnars helkjolar med streckkod, röd
Produktkod. 15960333 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
50 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15960333 50 plattor Paket med 50
1 options
Produktkod. 15960333 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A31729
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
De Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Full-Skirted Plate är optimalt utformad för användning med Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC).
Dessa helkjolade reaktionsplattor är tillverkade med en hållbar polykarbonatram, vilket gör dem idealiska för enkel hantering med robotarmar och andra automatiserade systemfunktioner. Den tunnväggiga konstruktionen av plattan möjliggör effektiv värmeöverföring och optimal passform i termiska cyklerblock. Den svarta alfanumeriska märkningen ger en lättläst brunnsidentifiering under provberedningen. De MicroAmp EnduraPlate Optical 96-Well Full-Skirted Plate är den enda 96-brunnars platta som rekommenderas för användning med Automated Thermal Cycler (ATC) i den automatiserade PCR-arbetsflödesprocessen.
Nyckelfunktioner inkluderar:
• Utformad exklusivt för användning med Automated Thermal Cycler (ATC) (kat.nr. A31486)
• Helkjolad polykarbonatram för enkel robothantering och plåtstapling/lastning
• 3-vägs streckkoder på alfa, motsatta alfa och motsatta numeriska sidor för att förbättra plåtavläsningseffektiviteten
• Konstruerad enligt ANSI/SBS-standard, väl lämpad för högkapacitetslaboratorier och automatiserade arbetsprocesser
• Certifierad fri från DNA, RNas och PCR-hämmare
• Finns i flera färger för enkel organisation av laboratorieanalyser
• Utmärkt mekanisk stabilitet och planhet för dina kompletta automatiserade arbetsflödesbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Förpackning 50 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Optisk, Rött
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Kantad
Material Polykarbonat, Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Total volym (metrisk) Tja 0.2 mL
Kvantitet 50 plattor