Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Snabba optiska 96-brunnars GPLE-reaktionsplattor
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
- Applied Biosystems MicroAmp Snabba optiska 96-brunnars GPLE-reaktionsplattor är validerade och testade för optimal passform och prestanda på Applied Biosystems Snabba termiska cykler, 0,1 ml realtids-PCR-instrument och genetiska analysatorer.
- Funktioner av MicroAmp Snabba optiska 96-brunnars GPLE-reaktionsplattor inkluderar:
- Varje parti är certifierat fritt från DNA, RNas och PCR-hämmare
- Märkt“ För laboratoriebruk”
- Optimerad för prestanda med Applied Biosystems instrument
- Utmärkt värmeöverföring från termiskt block till prov med tunnväggiga polypropenbrunnar
- Upphöjt däck för effektiv plattförsegling för att förhindra avdunstning och minimera kontaminering
- MicroAmp Snabba optiska 96-brunnars reaktionsplattor är konstruerade av ett enda styvt stycke polypropen och inkluderar ett upphöjt däck för effektiv plattförslutning. De tunnväggiga polypropenbrunnarna ger utmärkt värmeöverföring från det termiska blocket till provet för snabb, effektiv PCR-amplifiering.
- Snabb PCR-plast krävs i allmänhet för snabba termiska block, som minskar PCR-reaktionstiden från två timmar till så lite som 25 minuter. Snabba plattor rymmer mindre volymer (0,1 mL) än standardplattor (0,2 mL). Den låga profilen på dessa plattor minimerar luftutrymmet ovanför reaktionen, vilket hjälper till att minska effekterna av avdunstning och förbättra värmeledningsförmågan.
- Med GPLE-plaster (General Purpose Lab Equipment) är varje parti reaktionsplattor certifierad i en ISO 13485-registrerad anläggning ska vara fri från DNA-, RNas- och PCR-hämmare. GPLE-plaster är idealiska för användning i diagnostiska procedurer.
Specifications
Specifications
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 10 plattor |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Optisk |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Show More |