Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ GPLE självhäftande filmapplikatorer
Produktkod. 15206555 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
5 applikatorer
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15206555 5 applikatorer Paket med 5
1 options
Produktkod. 15206555 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4481196
Beräknad leverans: 10-11-2026
Applied Biosystems™ MicroAmp™ GPLE självhäftande filmapplikatorer bildar en tät försegling mellan en mikroplatta och en självhäftande film. Varje parti av dessa GPLE-applikatorer (General Purpose Laboratory Equipment) tillverkas i en ISO-registrerad anläggning.
Use an Applied Biosystems MicroAmp GPLE Adhesive Film Applicator to form a tight seal between a microplate and an adhesive film. Each lot of these General Purpose Laboratory Equipment (GPLE) applicators is manufactured in an ISO-registered facility.
Form a tight seal
The MicroAmp GPLE Adhesive Film Applicator enables you to ergonomically apply pressure to an adhesive film upon a microplate to form a tight seal and minimize air bubbles. This tight seal can help prevent well-to-well contamination and sample loss.
Quick and easy
Use the MicroAmp GPLE Adhesive Film Applicator to speed the process of sealing multiple microplates. This tool is designed according to the microplate dimensions so you can quickly seal a microplate. The rugged proprietary plastic endures constant use so you can complete large screening applications.
Note: See user's manual or package insert for limited label license and trademark information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje MicroAmp
Färg Grå
Material Polyeten
Antal per förpackning 5 applikatorer
Produkttyp Applikator för film, folie eller tätning
Kvantitet 5 applikatorer
För laboratorieanvändning