Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-rörsremsa med påsatta kupolförsedda lock, 0,2 mL
Produktkod. 15505219
Change view
Kvantitet:
125 remsor
Förpackningsstorlek:
125 remsor
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15505219 125 remsor 125 remsor
1 options
Produktkod. 15505219 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A30589
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
8-rörsremsan Applied Biosystems MicroAmp med fästa kupolformade kapslar är designad för att passa i Applied Biosystems PCR-termiska cykler.
8-rörsremsan Applied Biosystems MicroAmp med fästa kupolformade kapslar är designad för att passa i Applied Biosystems PCR-termiska cykler. Rörremsan har individuellt fästa kupolformade kapslar, dubbla stora ändflikar –och graderade 20-liters μ markörer på varje rör för att hjälpa till att förhindra korskontaminering, pipetteringsfel och providentifieringsfel.
Funktioner
  • Remsa med 8 rör med fästa kupolformade lock som öppnas och stängs oberoende för att förhindra kontaminering och avdunstning
  • Vinklade kapslar som ger effektiv placering av rörremsor i rack och termiska cyklerblock
  • Etsad en –H-bokstavsmärkning på enskilda rör som syns när locken är öppna eller stängda
  • Utökat märkningsområde—, dubbla ändflikar för korrekt märkning och enkel hantering
  • Graderade 20-L μ mätmarkörer på varje rör för visuell volymverifiering
Anteckningar
Experiment med en eller två 8-rörsremsor med fästa lock kräver blanka rörremsor för att balansera locktrycket på blocket eller användning av MicroAmp 96-Well Tray/Retainer Set (Cat. Nr 4381850) (endast nedersta delen av brickan).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNA/Rnasfri
Färg Naturlig
Beskrivning A30589
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Volym (metrisk) 0.25 mL
Kvantitet 125 remsor
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Produktlinje MicroAmp
Material Polypropen
Innehåll och lagring 125 tubremsor, förvara i rumstemperatur
Frakt skick Rumstemperatur
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Antal Wells 96
Formatera 125 remsrör med fästa lock
Produkttyp 8-stavs rör