Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optiska 96-brunnars GPLE-reaktionsplattor
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- Applied Biosystems MicroAmp Optiska 96-brunnars GPLE-reaktionsplattor är validerade och testade för optimal passform och prestanda på Applied Biosystems standard (0,2 mL) termiska cykler med 96 brunnar, 0,2 mL realtids-PCR-instrument och genetiska analysatorer.
- Funktioner av MicroAmp Optiska 96-brunnars GPLE-reaktionsplattor inkluderar
- Varje parti är certifierat fritt från DNA, RNas och PCR-hämmare
- Märkt“ För laboratoriebruk”
- Optimerad för prestanda med Applied Biosystems instrument
- Utmärkt värmeöverföring från termiskt block till prov med tunnväggiga polypropenbrunnar
- Upphöjt däck för effektiv plattförsegling för att förhindra avdunstning och minimera kontaminering
- MicroAmp Optiska 96-brunnars reaktionsplattor är konstruerade av ett enda styvt stycke polypropen och inkluderar ett upphöjt däck för effektiv plattförslutning. De tunnväggiga polypropenbrunnarna ger utmärkt värmeöverföring från det termiska blocket till provet för snabb, effektiv PCR-amplifiering.
- Med GPLE-plaster (General Purpose Lab Equipment) är varje parti reaktionsplattor certifierad i en ISO 13485-registrerad anläggning ska vara fri från DNA-, RNas- och PCR-hämmare. GPLE-plaster är idealiska för användning i diagnostiska procedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 10 plattor |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Färg | Optisk |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |