Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 32-brunnars genomskinlig självhäftande film
Produktkod. 15845066 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 filmer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15845066 100 filmer Varje
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 15845066 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A32812
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
För användning med MicroAmp™ TriFlex 3 x 32-brunnars PCR-reaktionsplatta
  • Lätt att applicera och ta bort - dra helt enkelt av baksidan och applicera ordentligt på 32-brunnars tallrik
  • Ger ett alternativ till lockremsor och förseglar 32-brunnars prover säkert för att förhindra provavdunstning och kontaminering från brunn till brunn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polyeten
Antal Wells 32
Kvantitet 100 filmer
För användning med (utrustning) MicroAmp TriFlex 3 x 32-brunnars PCR-reaktionsplatta
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Film, tätning eller applikator
Produktlinje MicroAmp
Plattkompatibilitet 32-brunnars tallrik