Läs mer
Applied Biosystems™ MicroAmp™ TriFlex 3 x 32-brunnars PCR-reaktionsplatta
Produktkod. 15835066 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal per förpackning:
20 plattor
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
15835066 20 plattor Varje
15818561 5 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15835066 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A32811
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För användning med Applied Biosystems™ ProFlex™ 3 x 32-brunnars PCR-system, (kat. nr. 4484073) och alla Applied Biosystems standard 96-brunnars termocykler
  • Erbjuder samma tunnväggiga konstruktion för värmeöverföring från termoblock till prov
  • Validerad med Applied BiosystemsTM PCR termocykler för optimal passform och prestanda
  • Lätt att riva dubbla sidoflikar för enkel uppdelning i tre individuella 32-brunnars plattor
  • Halvkjolar för enkel hantering och märkning
  • Certifierad human DNA-, DNas- och RNas-fri
  • Standard μ250 L arbetsvolym, med 300 μL maximal brunnsvolym när den används med självhäftande film
  • Alfanumerisk märkning på varje 32-brunnars platta för enkel brunnsidentifiering
  • 32-brunnars självhäftande tätning (MicroAmpTM 32-Well Clear Adhesive Film) tillgänglig för effektiv plattförsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 20 plattor
Produktlinje MicroAmp
Färg Optisk
Produkttyp Mikroplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.3 mL
Antal Wells 32, 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Antal per förpackning 20 plattor
Kvantitet 20 plattor