Läs mer
Cytiva Microarray Hybridization Solution v2.0
Produktkod. 10762047 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 Styck
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10762047
Brand: Cytiva RPK0325
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använder en blandning av proprietära komponenter för att tillhandahålla kvalitetsautomatiserade och manuella diahybridiseringar. Cytiva Microarray Hybridization Solution v2.0 innehåller hybridiseringshastighetsförstärkare som förbättrar detekteringen av sällsynta mål, plus blockerande medel som minimerar ospecifik bakgrund.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Styck